Learn More
Labconco™ Soporte de base móvil para caja de guantes doble protectora
Código de producto. 16407470 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Caja de guantes Labconco de doble ancho
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16407470 Caja de guantes Labconco de doble ancho cada uno
1 options
Código de producto. 16407470
Marca: Labconco™ 5062020
Los soportes de base de acero soldado con revestimiento epoxi tienen una superficie de trabajo de laminado fenólico negro fijada de forma permanente
  • El soporte admite un caja de guantes doble
  • El estante inferior proporciona un espacio conveniente para la bomba de vacío o el tren de secado de accesorios
Especificaciones:
  • Altura ajustable de 83,8 a 101,6 cm con ruedas giratorias
  • Dimensiones totales (An x Pr x Al): 264,1 x 78,7 x 2,8 cm (104 x 31 x 1,1 pulg.)
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caja de guantes Labconco de doble ancho
Altura (imperial) 35,6 in
Peso (imperial) 400 lb
Peso (métrico) 181 Kg
Fondo (imperial) 30 in
Anchura (imperial) 103,2 in
Altura (métrico) 90,4 cm
Fondo (métrico) 76,2 cm
Anchura (métrico) 262,1 cm
Tipo de producto Soporte
Material Acero y epoxi
Capacidad máx. de carga (métrico) 1815 kg
Para utilizar con (aplicación) Soporte de caja de guantes Labconco
Color Gris