Learn More
MNT Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | MNT |
|---|---|
| Concentración | 0.31 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16882425
|
Proteintech
23742-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16872425
|
Proteintech
23742-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Myc/Max/Mad network comprises a group of transcription factors that co-interact to regulate gene-specific transcriptional activation or repression. This gene encodes a protein member of the Myc/Max/Mad network. This protein has a basic-Helix-Loop-Helix-zipper domain (bHLHzip) with which it binds the canonical DNA sequence CANNTG, known as the E box, following heterodimerization with Max proteins. This protein is likely a transcriptional repressor and an antagonist of Myc-dependent transcriptional activation and cell growth. This protein represses transcription by binding to DNA binding proteins at its N-terminal Sin3-interaction domain.Especificaciones
| MNT | |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q99583 | |
| 4335 | |
| MNT Fusion Protein Ag20666 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MNT |
| 0.31 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| bHLHd3, MAD6, MAX binding protein, Max binding protein MNT, MNT, MXD6, Myc antagonist MNT, Protein ROX, ROX | |
| MNT | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |