missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MNS1 Mouse anti-Human, Clone: OTI3D10, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17621082
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17621082 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17621082

Marca: Origene Technologies CF810321

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

MNS1 may play a role in the control of meiotic division and germ cell differentiation through regulation of pairing and recombination during meiosis.

Especificaciones

Antígeno MNS1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D10
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica MNS1
N.º de referencia del gen Q8NEH6
Alias de gen SPATA40
Símbolos de los genes MNS1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human MNS1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55329
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.