missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MNS1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98191-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MNS1 Polyclonal antibody specifically detects MNS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| MNS1 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| FLJ11222FLJ26051, meiosis-specific nuclear structural 1, meiosis-specific nuclear structural protein 1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MNS1 fragment. | |
| 50 μg | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication | |
| 55329 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido