Learn More
MNS, MedChemExpress
Código de producto. 16481956
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16481956
Marca: Medchem Express HY78263
MedChemExpress MNS (NSC 170724), the beta-nitrostyrene derivative, is a potent tyrosine kinase inhibitor and a broad-spectrum antiplatelet agent. MNS completely inhibits U46619, ADP-, arachidonic acid-, collagen-, and thrombin-induced platelet aggregation with IC50 values of 2.1, 4.1, 5.8, 7.0, and 12.7 μM, respectively. MNS inhibits Src, Syk, and FAK with IC50 of 27.3, 2.8, and 97.6 μM, respectively.
MNS (NSC 170724), the beta-nitrostyrene derivative, is a potent tyrosine kinase inhibitor and a broad-spectrum antiplatelet agent. MNS completely inhibits U46619, ADP-, arachidonic acid-, collagen-, and thrombin-induced platelet aggregation with IC50 values of 2.1, 4.1, 5.8, 7.0, and 12.7 μM, respectively. MNS inhibits Src, Syk, and FAK with IC50 of 27.3, 2.8, and 97.6 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MNS
CAS 1485-00-3
Color Deep Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H7NO4
Cantidad 500 mg
Sinónimo NSC 170724 5-(2-Nitrovinyl)benzodioxole
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (258.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+]([O-])/C=C/C1=CC(OCO2)=C2C=C1
Peso molecular (g/mol) 193.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.16
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.