Learn More
MND1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16898843 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16898843 20 μL 20 microlitros
16888843 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16898843
Marca: Proteintech 116361AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Required for proper homologous chromosome pairing and efficient cross-over and intragenic recombination during meiosis. Stimulates both DMC1- and RAD51-mediated homologous strand assimilation, which is required for the resolution of meiotic double-strand breaks.
Especificaciones
Antígeno MND1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.38 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MND1
N.º de referencia del gen Q8K396, Q9BWT6
Alias de gen GAJ, MND1
Símbolos de los genes Mnd1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MND1 Fusion Protein Ag2210
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 76915, 84057
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG