Learn More
SGE™ Septos de silicona MN
Código de producto. 10492711
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
11 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 10492711
Marca: SGE™ 041856
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos septos para una gran variedad de aplicaciones. Los septos de silicona MN SGE Analytical Science™ están fabricados con un material de silicona de alta calidad para minimizar el corte de la aguja.
  • Membrana premium de silicona MN
  • Para muestreadores automáticos con hasta 400 inyecciones por septo
Especificaciones
Tipo Septum
Diámetro exterior (métrico) 11 mm
Material Silicona
Cantidad 50/pack