missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16877233 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16877233 20 μL 20 microlitros
16867233 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16877233 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 106891AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The differentiation and activation of monocytes (MO) and monocytic cells is modulated by 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 (Vitamin D3). Recently, using mRNA Differential Display technology, Fritsche J, et al have identified a gene which is induced in freshly isolated human blood MO that are cultured for 4 hours with Vitamin D3 (1). This cDNA encodes a putative 16. 5 kD protein. The product of this gene has structural homology with yeast MMS2p and human CROC-1), which defines a structurally and functionally conserved Ubc-like protein family (2). This protein was called Ubiquitin E2 variant (UBE2V2) or MMS2 (methyl methanesulfonate sensitive 2). The yeast UEV protein, Mms2, is required together with Ubc13 for RAD6/RAD18-dependent postreplicative DNA repair in yeast (3). These proteins also play a central role in the assembly of K63-linked polyubiquitin chains (4,5) UEV/Ubc complexes have been implicated in the assembly of Lys63-linked polyubiquitin chains that act as a novel signal in postreplicative DNA repair and IkBa kinase activation. Recent crystal structure analysis provides direct evidence that the Mms2/Ubc13 heterodimer is necessary for DNA repair (6,7).

Especificaciones

Antígeno MMS2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.41 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica UBE2V2
N.º de referencia del gen Q15819, Q7M767, Q9D2M8
Alias de gen DDVit 1, DDVIT1, EDAF 1, EDPF 1, EDPF1, MMS2, MMS2 homolog, UB2V2, UBE2V2, UEV 2, UEV2, Vitamin D3 inducible protein
Símbolos de los genes Ube2v2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MMS2 Fusion Protein Ag1111
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 287927, 70620, 7336
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.