missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMR/CD206/Mannose Receptor Antibody (JF0953), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-66956
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MMR/CD206/Mannose Receptor Monoclonal specifically detects MMR/CD206/Mannose Receptor in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| MMR/CD206/MannoseReceptor | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000-1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500 | |
| CD206, CLEC13Dmacrophage mannose receptor 1, C-type lectin domain family 13 member D, mannose receptor, C type 1, MMRCD206 antigen | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 4360 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| JF0953 | |
| Unconjugated | |
| TBS (pH7.4), 0.2% BSA, 50% Glycerol with 0.05% Sodium Azide | |
| MRC1 | |
| Synthetic peptide within Human MMR/CD206/Mannose Receptor aa 1,407-1,456/ 1,456. (SwissProt: P22897 Human; SwissProt: Q61830 Mouse) | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido