Learn More
MMP9 (N-terminal) Rabbit anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17521666 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17521666 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17521666 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL59410375100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The MMP9 (N-terminal) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human MMP9 (N-terminal). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MMP9 (N-terminal) antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Especificaciones
Antígeno MMP9 (N-terminal)
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraLite 594
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4318
Especies diana Human, Mouse, Rat
Isotype IgG