missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mmp9, Mouse anti-Rat, ATTO594, Clone: S51-82, Abnova™

Código de producto. 16260220
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16260220 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Artikelnummer. 16260220

missing translation for 'mfr': Abnova MAB18203.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Spezifikation

Antígeno Mmp9
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon S51-82
Conjugado Atto 594
Dilución Flow Cytometry Immunocytochemistry (1:100) Immunofluorescence (1:100) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) Immunoprecipitation Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.09% sodium azide).
génica matrix metallopeptidase 9
Alias de gen -
Símbolos de los genes Mmp9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to full length rat Mmp9.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81687
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.