missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMP8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 17874-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Can degrade fibrillar type I, II, and III collagens.Especificaciones
| MMP8 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| MMP8 | |
| CLG1, HNC, Matrix metalloproteinase 8, MMP 8, MMP8, Neutrophil collagenase, PMNL CL, PMNL collagenase | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 17394, 4317, 63849 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.27 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| O70138, O88766, P22894 | |
| Mmp8 | |
| MMP8 Fusion Protein Ag12367 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido