missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16807874 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16807874 150 μL 150 microlitros
16817874 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16807874

Marca: Proteintech 178741AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Can degrade fibrillar type I, II, and III collagens.

Especificaciones

Antígeno MMP8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MMP8
N.º de referencia del gen O70138, O88766, P22894
Alias de gen CLG1, HNC, Matrix metalloproteinase 8, MMP 8, MMP8, Neutrophil collagenase, PMNL CL, PMNL collagenase
Símbolos de los genes Mmp8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MMP8 Fusion Protein Ag12367
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17394, 4317, 63849
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.