Learn More
Invitrogen™ Human MMP8 ELISA Kit
Código de producto. 15465073
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15465073 96 pruebas 1 set
17195509 5 × 96 pruebas cada uno
18597854 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 15465073
Marca: Invitrogen™ EHMMP8
ELISA
The Human Matrix MetalloProteinase 8 (Hu MMP8) ELISA quantitates Hu MMP8 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MMP8. Principle of the method The Human MMP8 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La metaloproteinasa de matriz 8 (MMP8) también se conoce como colagenasa de neutrófilos y colagenasa 2. El MMP8 degrada los colágenos fibrilares tipos I, II, III, agrecano, serpinas y alfa 2 macroglobulina. Todas las colagenasas fragmentan los colágenos fibrilares en un sitio específico, lo que da como resultado la generación de fragmentos N-terminal de tres cuartos y C-terminal de un cuarto, que luego se desnaturalizan en gelatina a temperatura corporal. La especificidad del sustrato de las colagenasas es variable: La MMP1 degrada el colágeno tipo III de forma más eficiente que el colágeno tipo I o tipo II, mientras que la MMP8 es más potente en la degradación del colágeno tipo I que el colágeno tipo III o tipo II. La MMP13, a su vez degrada el colágeno tipo II 6 veces más eficientemente que los colágenos tipo I y tipo II y muestra una actividad gelatinolítica casi 50 veces más fuerte que el MMP1 y el MMP8. El MMP8 es muy similar al MMP1, con la que comparte un 57 % de identidad de aminoácidos. La mayoría de los tipos de células no producen MMP8. Hasta hace poco, se pensaba que la MMP8 era producida exclusivamente por neutrófilos, pero también se ha detectado en otros tipos de células como condrocitos artríticos y fibroblastos gingivales. El gen humano MMP8 tiene la localización cromosómica de 11 q22.2-22.3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P22894
Intervalo del ensayo 8,23-6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6 pg
Intervalo de calibración De 6 pg/mL a 6000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Estructura celular y proteínas de orgánulos
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las siguientes citoquinas probadas: angiopoyetina-1 humana, angiostatina, B7-1, BMP-7, CD14, CD30, CD40, ligando CD40, CTLA-4, CXCL16, Dkk-4 , DR6, endostatina, E-selectina, follistatina, HB-EGF, HVEM, ICAM-2, IGF-II, IL-10 Ra, IL-10 Rb, IL-18, IL-9 , IL-2 Ra, IL-2 Rb, IL-5 Ra, LAP, L-selectina, M-CSF R, MMP-1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 12, PDGF-AB, SDF-1b, Tie-1, Tie-2, TIMP-3.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4317
Símbolo de gen MMP8
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Matriz extracelular y adhesión celular
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CLG1, HNC, MMP-8, PMNL-CL
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min