missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP7 Monoclonal Antibody (OTI2E1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17594623
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17594623 30 μL 30 microlitros
17574623 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17594623

Marca: Origene Technologies TA804871S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMP7 Monoclonal antibody specifically detects MMP7 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MMP7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MMP7
N.º de referencia del gen P09237
Alias de gen HGNC:7174; MAT; Matrilysin; matrilysin, uterine; matrin; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 7; matrix metallopeptidase 7 (matrilysin, uterine); matrix metalloproteinase 7; Matrix metalloproteinase 7 (matrilysin); matrix metalloproteinase 7 (matrilysin, uterine); matrix metalloproteinase-7; MMP; MMP 7; MMP7; Mmp-7; MMP-7 protein; MMPs; MPMM; MPSL1; PUMP 1; Pump 1 protease; PUMP1; PUMP-1; pump-1 protease; uterine matrilysin; uterine metalloproteinase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 95-267 of human MMP7 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4316
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.