Learn More
MMP14 / MT1-MMP Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200108008 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237375 150 μL 150 microlitros
30235896 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30237375
Marca: Proteintech 291111AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The MMP14 / MT1-MMP antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MMP14 / MT1-MMP. This antibody recognizes human, mouse antigen. The MMP14 / MT1-MMP antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno MMP14 / MT1-MMP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 400 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes MMP-X1; MT1-MMP; MTMMP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4323
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 66-70 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG