missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MMP13 Monoclonal Antibody (VIIIA2)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11365013
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11365013 500 μL 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11365013 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA514238

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-14238 targets MMP-13 (Collagenase-3) in IHC (P) and IP applications and shows reactivity with Human, mouse, and Rabbit samples. The MA5-14238 immunogen is human recombinant collagenase-3 protein.

MMP13 (collagense 3) plays a role in the degradation of extracellular matrix proteins including fibrillar collagen, fibronectin, TNC, and ACAN. MMP13 cleaves tripal helical collagens, including type I, II, and III collagen - but has the highest activity with soluble type II collagen. It can degrade collagen type IV, XIV, and X. MMP13 plays a role in wound healing, tissue remodeling, cartilage degradation, bone development, bone mineralization, and ossification. It is required for normal embryonic bone development and ossificaiton. Mutations affecting the gene can lead to spondyloepimetaphyseal dysplasia Missouri type, metaphyseal anadysplasia 1, and metaphyseal dysplasia Sphar type.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP13
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon VIIIA2
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica MMP13
N.º de referencia del gen P33435, P45452
Alias de gen cb1034; Clg; CLG3; Collagenase; collagenase 3; collagenase 3a; matrix metalloproteinase 13a; collagenase-1; Collagenase3; Collagenase-3; collagenase-3 precursor; interstitial collagenase; MANDP1; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 13; matrix metallopeptidase 13 (collagenase 3); matrix metallopeptidase 13a; matrix metallopeptidase 13a (collagenase 3); matrix metalloproteinase 13; matrix metalloproteinase 13 (collagenase 3); matrix metalloproteinase-13; matrix metalloproteinase-13; MMP-13; interstitial protein; MMP; Mmp1; MMP13; MMP-13; mmp13 protein; mmp13a; MMPLg; MMPLh; MMPs; Procollagenase 3; UMRCASE; ZFMMP13
Símbolos de los genes MMP13
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant collagenase-3 protein.
Método de purificación Protein G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17386, 4322
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.