Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MMP1 humano
Código de producto. 17185509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
17185509 5 × 96 pruebas cada uno
15425073 96 pruebas 1 set
17864210 10 × 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17185509
Marca: Invitrogen™ EHMMP1X5
ELISA
The Human Matrix MetalloProteinase 1 (Hu MMP1) ELISA quantitates Hu MMP1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MMP1. Principle of the method The Human MMP1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La metaloproteinasa de matriz (MMP) son enzimas proteolíticas capaces de degradar los componentes del tejido conectivo. La secreción desequilibrada de ciertas MMP o las alteraciones en el control diferencial de las MMP por el inhibidor tisular de las MMP (TIMP) están implicadas en el potencial invasivo de los tumores malignos. La colagenasa intersticial (MMP-1), la gelatinasa de 72 kDa A/colagenasa de tipo IV (MMP-2) y gelatinasa de 92 kDa B/colagenasa de tipo IV (MMP-9) disuelven la matriz extracelular (ECM) y pueden iniciar y promover la angiogénesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P03956
Intervalo del ensayo De 24,69 pg/ml a 18 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8 pg/ml
Intervalo de calibración De 8 pg/ml a 18,000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Estructura celular y proteínas de orgánulos
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-2, - 3, -9, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4312
Símbolo de gen CLG,CLGN
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Tampón de lavado, Solución de parada, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Estándar, SAV-HRP, Cromógeno, Anticuerpo de detección biotinilado, Cubiertas adhesivas para placas, Concentrado de diluyente de ensayo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Matriz extracelular y adhesión celular
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CLG, CLGN
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min