Learn More
MMP Inhibitor II, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437009
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437009 10 mg 10 miligramos
15427009 5mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65638.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un potente inhibidor reversible de amplio rango de metaloproteinasas de matriz
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Descripción Off-white
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un potente inhibidor reversible de amplio rango de metaloproteinasas de matriz
CAS 203915-59-7
Fórmula molecular C21H27N3O8S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 513,58g/mol
Sinónimo N-Hidroxi-1,3-bis(4-metoxifenilsulfonil)-5,5-dimetil-hexahidro-pirimidina-2-carboxamida
Solubilidad Soluble en DMSO
Tipo de producto Signal Transduction Reagent
Formulario Solid