Learn More
MMP Inhibitor II, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5mg |
| Descripción | Blanco apagado |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Un potente inhibidor reversible de amplio rango de metaloproteinasas de matriz |
| CAS | 203915-59-7 |
| Fórmula molecular | C21H27N3O8S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 513,58g/mol |
| Sinónimo | N-Hidroxi-1,3-bis(4-metoxifenilsulfonil)-5,5-dimetil-hexahidro-pirimidina-2-carboxamida |
| Solubilidad | Soluble en DMSO |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de la señal |
| Mostrar más |