Learn More
MMP-9 Antibody (Yeda patent anti-MMP-9) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30173786
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30173786 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30173786
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328864JF669
Human Monoclonal Antibody
MMP-9 Monoclonal antibody specifically detects MMP-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MMP-9
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Yeda patent anti-MMP-9
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP-9, type V collagenase
Especie del huésped Human
Inmunógeno MMP9
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4318
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2