Learn More
Novus Biologicals™ MMP-9 Antibody (Yeda patent anti-MMP-9) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Descripción
MMP-9 Monoclonal antibody specifically detects MMP-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MMP-9 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Yeda patent anti-MMP-9 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | P14780 |
| Alias de gen | 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP-9, type V collagenase |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | MMP9 |
| Mostrar más |