missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMP-9 Antibody (Yeda patent anti-MMP-9), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-28864CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MMP-9 Monoclonal antibody specifically detects MMP-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
| MMP-9 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP-9, type V collagenase | |
| MMP9 | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, GPCR | |
| 4318 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Yeda patent anti-MMP-9 | |
| PBS | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido