missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMP-15/MT2-MMP Antibody (130522), DyLight 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB9161K
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MMP-15/MT2-MMP Monoclonal antibody specifically detects MMP-15/MT2-MMP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
| MMP-15/MT2-MMP | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 130522 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 15 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 15 (membrane-inserted), Membrane-type matrix metalloproteinase 2, Membrane-type-2 matrix metalloproteinase, MMP-15, MT2-MMPMT2MMP, MTMMP2MT-MMP 2, SMCP-2matrix metalloproteinase-15 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MMP-15, aa 132-625 | |
| 0.5 mL | |
| Extracellular Matrix | |
| 4324 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido