missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MMD2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17107518 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17107518 400 μL 400 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17107518 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5116278

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MMD2 Polyclonal Antibody for Western Blot

This gene encodes a member of the PAQR (progestin and adipoQ receptor) family. Members of this family are evolutionarily conserved with significant sequence identity to bacterial hemolysin-like proteins and are defined by a set of seven transmembrane domains. The protein encoded by this gene localizes to the Golgi apparatus to modulate Ras signaling. Alternative splicing results in multiple transcript variants and protein isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMD2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica MMD2
N.º de referencia del gen Q8IY49, Q8R189
Alias de gen 4930518M15Rik; C88001; Mmd2; monocyte to macrophage differentiation associated 2; monocyte to macrophage differentiation factor 2; monocyte to macrophage differentiation-associated 2; monocyte-to-macrophage differentiation factor 2; monocyte-to-macrophage differentiation-associated protein 2; PAQR10; Progestin and adipoQ receptor family member 10; progestin and adipoQ receptor family member X
Símbolos de los genes MMD2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 6-35 amino acids from the N-terminal region of human MMD2.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100505381, 221938, 75104
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.