Learn More
MMAF-OMe, MedChemExpress
Descripción
MMAF-Ome, an antitubulin agent, is also an ADC cytotoxin. MMAF-Ome inhibits several tumor cell lines with IC50s of 0.056 nM, 0.166 nM, 0.183 nM, and 0.449 nM for MDAMB435/5T4, MDAMB361DYT2, MDAMB468, and Raji (5T4-) cell lines, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MMAF-OMe |
| CAS | 863971-12-4 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C40H67N5O8 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | Monomethyl auristatin F methyl ester |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (134.05 mM) |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C(OC)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)OC)=O)OC)N(C([C@H](C(C)C)NC([C@H](C(C)C)NC)=O)=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 745.99 |
| Mostrar más |