Learn More
MMAF hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
MMAF (Monomethylauristatin F) hydrochloride is a potent tubulin polymerization inhibitor and is used as a antitumor agent. MMAF hydrochloride is widely used as a cytotoxic component of antibody-drug conjugates (ADCs) such as Vorsetuzumab mafodotin and SGN-CD19A.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MMAF hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1415246-68-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C39H66ClN5O8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Monomethylauristatin F hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 27 mg/mL (35.14 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Mostrar más |