Learn More
MMAE-d8, MedChemExpress
Código de producto. 16476338
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 16476338
Marca: Medchem Express HY15162A
MedChemExpress MMAE-d8 (Monomethyl auristatin E-d8) is a deuterated labeled MMAE, a potent mitotic inhibitor and a tubulin inhibitor.
MMAE-d8 (Monomethyl auristatin E-d8) is a deuterated labeled MMAE, a potent mitotic inhibitor and a tubulin inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MMAE-d8
CAS 2070009-72-0
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C39H59D8N5O7
Técnica Cancer-programmed Cell Death
Color Blanco
Sinónimo Monomethyl auristatin E-d8 Deuterated labeled MMAE
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (137.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@@H](O)C2=CC=CC=C2)=O)OC)=O)OC)N(C([C@@](C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])([2H])NC([C@H](C(C)C)NC)=O)=O)C
Peso molecular (g/mol) 726.03
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 726.03
Porcentaje de pureza 98.43%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.