Learn More
MMAE-d8, MedChemExpress
Código de producto. p-200100115
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16491479 1 mg 1 miligramo
16476338 10 mg 10 miligramos
16438927 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16491479
Marca: Medchem Express HY15162A
MedChemExpress MMAE-d8 (Monomethyl auristatin E-d8) is a deuterated labeled MMAE, a potent mitotic inhibitor and a tubulin inhibitor.
MMAE-d8 (Monomethyl auristatin E-d8) is a deuterated labeled MMAE, a potent mitotic inhibitor and a tubulin inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MMAE-d8
CAS 2070009-72-0
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C39H59D8N5O7
Técnica Cancer-programmed Cell Death
Color Blanco
Sinónimo Monomethyl auristatin E-d8 Deuterated labeled MMAE
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (137.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@@H](O)C2=CC=CC=C2)=O)OC)=O)OC)N(C([C@@](C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])([2H])NC([C@H](C(C)C)NC)=O)=O)C
Peso molecular (g/mol) 726.03
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 726.03
Porcentaje de pureza 98.43%