missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMADHC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16842235 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16842235 20 μL 20 microlitros
16832235 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16842235

Marca: Proteintech 231911AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

Rabbit Polyclonal Antibody

Involved in cobalamin metabolism.

Specifications

Antígeno MMADHC
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MMADHC
N.º de referencia del gen Q99LS1, Q9H3L0
Alias de gen C2orf25, cblD, CL25022, MMADHC, My011
Símbolos de los genes Mmadhc
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MMADHC Fusion Protein Ag19343
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 109129, 27249
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.