Learn More
MMADHC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16832235 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16832235 150 μL 150 microlitros
16842235 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16832235
Marca: Proteintech 231911AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Involved in cobalamin metabolism.
Especificaciones
Antígeno MMADHC
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MMADHC
N.º de referencia del gen Q99LS1, Q9H3L0
Alias de gen C2orf25, cblD, CL25022, MMADHC, My011
Símbolos de los genes Mmadhc
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MMADHC Fusion Protein Ag19343
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 109129, 27249
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG