missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMAD, MedChemExpress

Código de producto. 16456648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456648 10 mg 10 miligramos
16479207 5 mg 5 miligramos
16422737 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456648

Marca: Medchem Express HY15581

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MMAD is a potent tubulin inhibitor, is a toxin payload in antibody drug conjugates (ADCs).

MMAD is a potent tubulin inhibitor, is a toxin payload in antibody drug conjugates (ADCs).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MMAD
Forma física Solid
CAS 203849-91-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H66N6O6S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Demethyldolastatin 10 Monomethylauristatin D Monomethyl Dolastatin 10
Información de solubilidad DMSO : 24.5 mg/mL (31.77 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C([C@H](C)[C@H]([C@]1([H])CCCN1C(C[C@@H](OC)[C@H]([C@@H](C)CC)N(C([C@@H](NC([C@@H](N(C)[H])C(C)C)=O)C(C)C)=O)C)=O)OC)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C3=NC=CS3
Peso molecular (g/mol) 771.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 771.06
Porcentaje de pureza 98.28%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.