Learn More
MMAD-d8, MedChemExpress
Código de producto. 16489207
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16489207 5 mg 5 miligramos
16466648 10 mg 10 miligramos
16401539 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 16489207
Marca: Medchem Express HY15581S
MedChemExpress D8-MMAD is a deuterated form of MMAD, which is a microtubule disrupting agent.
D8-MMAD is a deuterated form of MMAD, which is a microtubule disrupting agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MMAD-d8
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C41H58D8N6O6S
Técnica Cancer-programmed Cell Death
Color Off-White
Sinónimo Demethyldolastatin 10-d8 Monomethylauristatin D-d8 Monomethyl Dolastatin 10-d8
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (128.35 mM)
SMILES O=C(N[C@H](C1=NC=CS1)CC2=CC=CC=C2)[C@H](C)[C@@H](OC)[C@H]3N(C(C[C@@H](OC)[C@H]([C@@H](C)CC)N(C([C@@](C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])NC([C@H](C(C)C)NC)=O)=O)C)=O)CCC3
Peso molecular (g/mol) 779.11
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 779.11
Porcentaje de pureza 99.12%