missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MLXIP Polyclonal Antibody

Código de producto. 15564652
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15564652 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15564652

Marca: Invitrogen™ PA541146

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: DEQGCEHTSR TEDPFIQPTD FGPSEPPLSV PQPFLPVFTM PLLSPSPAPP Sequence homology: Dog: 100%; Human: 100%; Mouse: 79%; Rabbit: 86%.

This gene encodes a protein that functions as part of a heterodimer to activate transcription. The encoded protein forms a heterodimer with Max-like protein X (MLX) and is involved in the regulation of genes in response to cellular glucose levels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MLXIP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica MLXIP
N.º de referencia del gen Q9HAP2
Alias de gen AW228700; bHLHe36; class E basic helix-loop-helix protein 36; KIAA0867; Mir; MLX interacting protein; Mlx interactor; MLX-interacting protein; Mlxip; MONDOA; RGD1560774; transcriptional activator MondoA
Símbolos de los genes MLXIP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human MLXIP.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22877
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.