missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MLSTD2 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA543487
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Peptide sequence: LRSCPKVNSV YVLVRQKAGQ TPQERVEEVL SGKLFDRLRD ENPDFREKII Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.
MLSTD2 catalyzes the reduction of saturated fatty acyl-CoA with chain length C16 or C18 to fatty alcohols.
Especificaciones
| MLSTD2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| FAR1 | |
| 2600011M19Rik; 2900034E22Rik; 3732409C05Rik; AI850429; FAR1; fatty acyl CoA reductase 1; fatty acyl-CoA reductase 1; male sterility domain containing 2; male sterility domain-containing protein 2; MLSTD2; PFCRD; SDR10E1; short chain dehydrogenase/reductase family 10E, member 1; UNQ2423/PRO4981 | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 84188 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q8WVX9 | |
| FAR1 | |
| Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human MLSTD2 (aa 31-80). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido