missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MLNR Polyclonal Antibody
Descripción
MLNR Polyclonal Antibody for IHC (P)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MLNR |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.1% sodium azide |
| génica | MLNR |
| N.º de referencia del gen | O43193 |
| Alias de gen | G protein-coupled receptor 38; GPR38; G-protein coupled receptor 38; MLNR; Motilin receptor; MTLR; MTLR1; thyrotropin releasing hormone receptor 2; Trhr2 |
| Símbolos de los genes | MLNR |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?