Learn More
MLN120B, MedChemExpress
Código de producto. 16472647
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16472647 50 mg 50 miligramos
16449137 5 mg 5 miligramos
16446558 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16472647
Marca: Medchem Express HY15473
MedChemExpress MLN120B (ML120B) is a potent, ATP competitive, and orally active inhibitor of IKKβ with an IC50 of 60 nM. MLN120B inhibits multiple myeloma cell growth in vitro and in vivo and also can be used for the research of rheumatoid arthritis.
MLN120B (ML120B) is a potent, ATP competitive, and orally active inhibitor of IKKβ with an IC50 of 60 nM. MLN120B inhibits multiple myeloma cell growth in vitro and in vivo and also can be used for the research of rheumatoid arthritis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MLN120B
CAS 783348-36-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15ClN4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo ML120B
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (84.51 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1C)NC2=C(OC)C(Cl)=CC3=C2NC4=C3C=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 366.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.8
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease