Learn More
MLKL Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3D4C6, Proteintech
Código de producto. 16868775 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16868775 20 μL 20 microlitros
16858775 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16868775
Marca: Proteintech 666751IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The protein kinase domain is predicted to be catalytically inactive. Molecular function: protein binding. There are two isoforms.
Especificaciones
Antígeno MLKL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3D4C6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MLKL
N.º de referencia del gen Q8NB16, Q9D2Y4
Alias de gen FLJ34389, MLKL
Símbolos de los genes Mlkl
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MLKL Fusion Protein Ag15188
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 197259, 74568
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1