missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MLK3 Polyclonal Antibody

Descripción
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
MAP3K11 (MLK3) is a serine/threonine kinase that activates both the p38 MAP kinase and c-Jun kinase pathways. This kinase contains a SH3 domain and a leucine zipper-basic motif. This kinase preferentially activates MAPK8/JNK kinase, and functions as a positive regulator of JNK signaling pathway. This kinase can directly phosphorylate, and activates IkappaB kinase alpha and beta, and is found to be involved in the transcription activity of NF-kappaB mediated by Rho family GTPases and CDC42.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MLK3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with trehalose and no preservative |
| génica | MAP3K11 |
| N.º de referencia del gen | Q16584 |
| Alias de gen | 2610017K16Rik; MAP3K11; MEKK11; MGC17114; mitogen activated protein kinase kinase kinase 11; mitogen-activated protein kinase kinase kinase 11; Mixed lineage kinase 3; Mlk3; MLK-3; protein-tyrosine kinase PTK1; PTK1; RHOE; SH3 domain-containing proline-rich kinase; SPRK; Src-homology 3 domain-containing proline-rich kinase |
| Símbolos de los genes | MAP3K11 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?