Descripción
La pipeta mecánica altamente avanzada proporciona una precisión y exactitud sin esfuerzo
- Resultados uniformes, incluso en series de pipeteo largas
- Mecanismo Optiload para un sellado perfecto de la punta y una expulsión de la punta sin esfuerzo
- Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave
- El ajuste de volumen en un solo paso con el botón de bloqueo de volumen evita el volumen accidental cambio
- El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
- Alta resistencia química y resistencia UV
- Recomendado frecuentemente por funcionarios de salud y seguridad
- Excelente ergonomía para proteger de lesiones por esfuerzo repetitivo en manos, brazos y hombros
- Las fuerzas necesarias de pipeteo y de expulsión de puntas de filtro son excepcionalmente ligeras
- Pantalla transparente y fácil de leer con números grandes y pequeños incrementos
- Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
- Fácil de mantener; solo 2-3 piezas para desmontar y limpiar
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,6 %, 1,2%, 3 % |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
| Puntas compatibles | Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filter tips |
| Espaciado de las puntas ajustable | Yes |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Desechables | Reusable |
| Tipo de agarre | Ergonomic |
| Material | Polypropylene |
| Número de canales | 1 |
| Mostrar más |