Learn More
MLH1 Monoclonal Antibody (OTI5F3), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17573204
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17573204 30 μL 30 microlitros
17553204 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17573204
Marca: Origene Technologies TA810258S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
MLH1 Monoclonal antibody specifically detects MLH1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno MLH1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5F3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Mlh1
N.º de referencia del gen P40692
Alias de gen 1110035C23Rik; AI317206; AI325952; AI561766; COCA2; colon cancer, nonpolyposis type 2; DNA mismatch repair protein Mlh1; DNA mismatch repair protein Mlh1-like protein; FCC2; hMLH1; HNPCC; HNPCC2; I79_014127; MGC5172; mismatch repair protein 1; MLH1; MLH-1; mutL homolog 1; mutL homolog 1 (E. coli); mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2; mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli); mutL protein homolog 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 299-527 of human MLH1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4292
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1