missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MLH1 Monoclonal Antibody (OTI3C1), TrueMAB™, OriGene
Descripción
MLH1 Monoclonal antibody specifically detects MLH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MLH1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3C1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | Mlh1 |
| N.º de referencia del gen | P40692 |
| Alias de gen | 1110035C23Rik; AI317206; AI325952; AI561766; COCA2; colon cancer, nonpolyposis type 2; DNA mismatch repair protein Mlh1; DNA mismatch repair protein Mlh1-like protein; FCC2; hMLH1; HNPCC; HNPCC2; I79_014127; MGC5172; mismatch repair protein 1; MLH1; MLH-1; mutL homolog 1; mutL homolog 1 (E. coli); mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2; mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli); mutL protein homolog 1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?