missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MLH1 Antibody (G168-728), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08602PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MLH1 Monoclonal antibody specifically detects MLH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| MLH1 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| COCA2FCC2, DNA mismatch repair protein Mlh1, hMLH1, HNPCC, HNPCC2MGC5172, mutL (E. coli) homolog 1 (colon cancer, nonpolyposis type 2), mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli), MutL protein homolog 1 | |
| Recombinant full-length human MLH1 protein (Uniprot: P40692) | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Mismatch Repair, Tumor Suppressors | |
| 4292 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| G168-728 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido