Learn More
Invitrogen™ MLEC Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13229008
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
13229008 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 13229008
Marca: Invitrogen™ PA521408
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: Raji. Predicted reactivity: Mouse (97%), Rat (99%), Xenopus laevis (88%), Bovine (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Carbohydrate-binding protein with a strong ligand preference for Glc2-N-glycan. May play a role in the early steps of protein N-glycosylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MLEC
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.45 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica Mlec
N.º de referencia del gen Q14165
Alias de gen 2410014A08Rik; AI850530; ESTM19; Kiaa0152; malectin; mKIAA0152; Mlec; oligosaccharyltransferase complex subunit (non-catalytic); RGD1307736; X83352
Símbolos de los genes Mlec
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Malectin. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9761
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG