Learn More
MLC2v Mouse, Clone: S53-5, BD Pharmingen™
Código de producto. 15804359
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15804359 0.1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15804359
Marca: BD Biosciences 565497
Mouse Monoclonal Antibody
MLC2v Monoclonal antibody specifically detects MLC2v in Human, Mouse samples. It is validated for Flow cytometry (Intracellular Staining)) .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MLC2v
Aplicaciones Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon S53-5
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen MLC-2; MLC-2v; MYL2; MLC2; CMH10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human MLC2v
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
For Reseach Use Only.