Learn More
Invitrogen™ mlaA Polyclonal Antibody
Código de producto. 17920223
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17920223 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17920223
Marca: Invitrogen™ PA5144553
Rabbit Polyclonal Antibody
mlaA Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Involved in a phospholipid transport pathway that maintains lipid asymmetry in the outer membrane by retrograde trafficking of phospholipids from the outer membrane to the inner membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno mlaA
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 4.06 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
génica mlaA
N.º de referencia del gen P76506
Alias de gen vacJ
Símbolos de los genes mlaA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Escherichia coli (strain K12) mlaA protein (18-251aa).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 945582
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG