Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de precisión MLA™ Silver
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
15 μl
30 µl
40 μl
60 μl
70 μl
75 μl
80 μl
90 μl
120 μl
400 μl
450 μl
600 μl
700 μl
800 μl
900 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ofrecer capacidad garantiza la precisión del volumen en una amplia gama de viscosidades ”“
- Ideal para la entrega repetitiva de reactivos cuando se requiere alta precisión y exactitud
- Capacidad grabada en el capó
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±1% |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Plata |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Micropipette Tip |
| Material | Aleación de aluminio, acero inoxidable |
| Modelo | Precisión MLA |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipeta de precisión |
| Mostrar más |