Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Pipetters
Descripción
- Una sola carrera, funcionamiento «para entregar»
- Expulsor de puntas y protector de guantes integrados
- Calibrados en fábrica para suministrar cantidades específicas; se pueden recalibrar fácilmente en el laboratorio
- Disponibles en 30 volúmenes fijos de 5-1000 μl
- También disponibles como modelo seleccionable: 50/100/200 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±1% |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Plata |
| Desechables | Reusable |
| Material | Aluminio, acero inoxidable |
| Modelo | D-Tipper™ |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipeta axial |
| Volumen (métrico) | 600 μl |
| Mostrar más |