Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Pipetters
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 μl
100 μl
10 μl
10 µl/50 µl/100 µl/200 µl/1000 µl
120 μl
150 μl
15 μl
200 μl
20 μl
250 μl
25 μl
300 μl
30 µl
400 μl
40 μl
500 μl
50 μl
5 μl
600 μl
60 μl
700 μl
70 μl
75 μl
80 μl
900 μl
90 μl
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Descripción
- Una sola carrera, funcionamiento «para entregar»
- Expulsor de puntas y protector de guantes integrados
- Calibrados en fábrica para suministrar cantidades específicas; se pueden recalibrar fácilmente en el laboratorio
- Disponibles en 30 volúmenes fijos de 5-1000 μl
- También disponibles como modelo seleccionable: 50/100/200 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±5% |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Naranja |
| Desechables | Reusable |
| Material | Aluminio, acero inoxidable |
| Modelo | D-Tipper™ |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipeta axial |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Mostrar más |