Learn More
VistaLab™ Technologies Macro pipeteadores de la marca MLA™
Para tareas de manipulación de grandes volúmenes como la reconstitución de reactivos, controles o diluciones
Marca: VistaLab™ Technologies 1070
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Calibrado de fábrica para una entrega precisa del volumen
- Se puede ajustar fácilmente para lograr un rendimiento preciso en densos o líquidos viscosos
Especificaciones
±0,6% | |
Rojo | |
Micropipette Tip | |
F1 | |
No estéril | |
10 ml | |
1 unidad | |
11 pulg | |
1,5 in |
No autoclavable | |
Reusable | |
Aluminio, acero inoxidable | |
1 | |
Macropipeta | |
Inserto de boquilla, llave de calibración | |
Vida útil | |
2,5 in |
Título del producto
VistaLab™ Technologies Macro pipeteadores de la marca MLA™ > Volumen: 10 ml; color del cuerpo: Rojo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido